Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat
Fournisseur: Merck
32713-100MG
32713-100MGEA 158 EUR InStock
32713-100MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS07
Spirotetramat may be used as a reference standard for QuEChERS based methodology for the determination of spirotetramat and its relevant metabolites in pistachio samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Attention: P201 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73bde3803cb7c07d33d3729a333eb6063ac40a4f&vid=73bde3803cb7c07d33d3729a333eb6063ac40a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité