Noir Ériochrome T Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 1-Naphthalenesulphonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-hydroxy-2-naphthalenyl)diazenyl]-7-nitro-, sodium salt (1:1), Eriochrome black T, Indicator, EBT, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalenesulphonate, Solochrome Black T
32751-100G
32751-100GEA 74 EUR InStock
32751-100G
Noir Ériochrome T Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Noir Ériochrome T
Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
Merck Index: 13,03702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Solubility in methanol complying
Indicator solution complying
Suitability for Complexometry complying
UV spectrum complying
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité