Organic reference standard, Aflatoxin B1-13C17 solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32764-1ML
32764-1MLEA 2570 EUR InStock
32764-1ML
Organic reference standard, Aflatoxin B1-13C17 solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Aflatoxin B₁-¹³C₁₇ is the ¹³C isotope-labeled analog of the mycotoxin, aflatoxin.
It may be used as an analytical standard for the determination of aflatoxin B₁ in food grade gums, Pu-erh tea samples, animal feed as well as milk, milk-based infant formula, and feed samples by stable isotope dilution and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24b7f0cf3467de0b047e8dd8de9533a21f9759b6&vid=24b7f0cf3467de0b047e8dd8de9533a21f9759b6&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité