Bleu de bromophénol sel de sodium indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
32768-50G
32768-50GEA 533 EUR InStock
32768-50G
Bleu de bromophénol sel de sodium indicateur, Fluka™
Bleu de bromophénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013793
Numéro CAS: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Clearness of the solution complying
Change range (pH 3-4,6) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité