Organic reference standard, Aflatoxin G₂-¹³C₁₇ solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32777-1ML
32777-1MLEA 2470 EUR InStock
32777-1ML
Organic reference standard, Aflatoxin G₂-¹³C₁₇ solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Aflatoxin G₂-¹³C₁₇ is the ¹³C isotope-labeled analog of the mycotoxin, aflatoxin.
  • Analytical standard for the determination of aflatoxin G₂ in food grade gums as well as milk, milk-based infant formula
Feed samples are stable isotope dilution and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fce3fc348a235c311254e54d6fe5ec3d2452ed21&vid=fce3fc348a235c311254e54d6fe5ec3d2452ed21&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité