Acid blue 119 (Alkali blue 6B) 0,1% dans l'éthanol pour titrage acide-base, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Thionine blue, [[4-[Hydroxybis[4-(phenylamino)phenyl]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid monosodium salt, Alkali Blue 6B
32806-250ML
32806-250MLEA 170 EUR InStock
32806-250ML
Acid blue 119 (Alkali blue 6B) 0,1% dans l'éthanol pour titrage acide-base, Fluka™
Acid blue 119 (Alkali blue 6B)
Formule: C₃₇H₃₀N₃NaO₄S
MW: 635,71 g/mol
Densité: 0.800 g/cm3
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083221
Numéro CAS: 1324-80-7
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range (PH₉.4-14.0) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité