Bleu de bromothymol solution dans l'éthanol indicateur acide-base, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
32822-100ML
32822-100MLEA 70.7 EUR InStock
32822-100ML
Bleu de bromothymol solution dans l'éthanol indicateur acide-base, Fluka™
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Test of sensitivity complying
Change range (pH 5,8-7,4) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité