Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald dans le methanol, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

32855-25G
32855-25GEA 96.7 EUR InStock
32855-25G
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald dans le methanol, Sigma-Aldrich®
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.01 g in 10 ml methanol
Wavelength (1) (UV) 635.0 - 655.0 nm
Wavelength (2) (UV) 512.0 - 532.0 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥1000
Extinction (1%/1 cm) (2) (UV) ≥650

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité