Colorant selon Wright solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
32857-1L
32857-1LEA 60.1 EUR InStock
32857-1L
Colorant selon Wright solution, Sigma-Aldrich®
Colorant selon Wright
Wright stain solution was used during the exudate analysis of white blood cell concentration.
Densité: 0.8 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité