1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
328979-25G
328979-25GEA 250 EUR InStock
328979-25G
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide,98%
Formule: C₁₂H₁₆IN
Point de fusion: 258 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013333
Numéro CAS: 5418-63-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ee7f05cba8cda21ccb6fad0aa8d7d2f85a2fcff&vid=bfcd4a54ae830b908538139d8f03a5c0238feb3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité