Organic reference standard, 3-Acetyldeoxynivalenol, Supelco®
Fournisseur: Merck
32927-5MG
32927-5MGEA 653 EUR InStock
32927-5MG
Organic reference standard, 3-Acetyldeoxynivalenol, Supelco®
Étalons Étalons organiques
3-Acetyldeoxynivalenol belongs to the class of trichothecenes, which are secondary metabolites generated by various fungi, particularly by Fusarium species.
3-Acetyldeoxynivalenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in: Cereals by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=479183d2e824835572ced0ace2e622d04eaed033&vid=dd5edb6c9a3dbdc0df7f2fc78dea495848acd67d&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Désignation Forme Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
3-Acetyldeoxynivalenol Neat 5 mg 32927-5MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité