Organic reference standard, 15-Acetyldeoxynivalenol, Supelco®
Fournisseur: Merck
32928-5MG
32928-5MGEA 593 EUR InStock
32928-5MG
Organic reference standard, 15-Acetyldeoxynivalenol, Supelco®
Étalons Étalons organiques
15-Acetyldeoxynivalenols belong to the class of type B trichothecene mycotoxins, generated by several Fusarium fungi.
15-Acetyldeoxynivalenol can be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in: Pig urine and maize samples by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS), milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21e9551036224cbc4c21ae3e7fb77eb0b879ec8a&vid=21e9551036224cbc4c21ae3e7fb77eb0b879ec8a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité