Organic reference standard, Neosolaniol, Supelco®
Fournisseur: Merck
32932-5MG
32932-5MGEA 800 EUR InStock
32932-5MG
Organic reference standard, Neosolaniol, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Neosolaniol belongs to the class of type A trichothecene mycotoxins produced by various Fusarium molds.
Neosolaniol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in: Wheat samples by acetonitrile-based extraction and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) as well as capillary GC with flame ionization detection and Cereals by acetonitrile-based extraction and GC coupled to mass spectrometry (MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c9b7b7d89f858f8faa69449222e4f9771a4e01f&vid=5c9b7b7d89f858f8faa69449222e4f9771a4e01f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité