Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de méthyle solution dans l'éthanol indicateur acide-base, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

32941-100ML
32941-100MLEA 70.8 EUR InStock
32941-100ML
Rouge de méthyle solution dans l'éthanol indicateur acide-base, Fluka™
Rouge de méthyle


Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change complying
Test of sensitivity complying

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité