Erastin ≥98% (par HPLC), Solide, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ quality level = MQ100
329600-5
329600-5EA 275 EUR InStock
329600-5
Erastin ≥98% (par HPLC), Solide, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Erastin
Antitumor agent
A cell-permeable piperazinyl-quinazolinone compound that exhibits oncogene-selective lethality. Shown to bind mitochondrial voltage-dependent anion channels (VDAC) and alter its gating; rapidly induce an oxidative, non-apoptotic cell death in several human tumors harboring activating mutations in the RAS-RAF-MEK signaling (EC50 = 6.0 µM in BJ-TERT/LT/ST/RASV12 cells).
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₃₀H₃₁ClN₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09837984
Numéro CAS: 571203-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité