Pierres bouillantes ('Anti-Bumping'), granulés
Fournisseur: VWR Chemicals
330093YEA 31.9 EUR InStock
330093Y
Pierres bouillantes ('Anti-Bumping'), granulés
Pierres d'ébullition
Granulés d'alumine agglomérés pour empêcher les liquides bouillants de former de gros bouillons.
  • Taille des particules (1-4 mm): min.96%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité