Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Estradiol ≥97%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

3301-1
3301-1EA 117 EUR InStock
3301-1
Estradiol ≥97%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Estradiol
Most potent mammalian estrogenic hormone

Induces nitric oxide synthase in the aorta.


Formule: C₁₈H₂₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité