4-Nitrophthalonitrile 99%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
330590-5G
330590-5GEA 546 EUR InStock
330590-5G
4-Nitrophthalonitrile 99%, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalonitrile
Formule: C₈H₃N₃O₂
Point de fusion: 144 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00040301
Numéro CAS: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5017611547c0142888b031a6fabf6680c9a5bf3&vid=9e18803c58c0ce96f4c16c6e0d1963e11c2287a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Tan
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks
Proton NMR spectra Conforms to Structure
Carbon 54.7 - 56.3%
Nitrogen 23.9 - 24.6%
Purity (HPLC) ≥98.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité