Résazurine sel de sodium, en comprimés pour analyse du lait
Fournisseur: VWR Chemicals
330884YEA 61.9 EUR InStock
330884Y
Résazurine sel de sodium, en comprimés pour analyse du lait
Résazurine sel de sodium
Une solution standard de resazurin est préparée en dissolvant une tablette dans 50 ml d'eau distillée stérile. 1 ml de cette solution doit être ajoutée à 10 ml de lait pour chaque test. Les solutions doivent être fraichement préparées chaque jour.
During incubation with milk resazurin undergoes reduction and the colour changes from blue to pink to colourless. The rate of colour change is an indication of the number of microbial organisms in the sample.
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to purple tablets
Shape Round biconvex
Average tablet weight 240 - 260 mg
Diameter 7.50 - 8.00 mm
Solubility in water (2 tablets/100 ml) Max. 4.0 min
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité