Solution de Ringer (quarter strength), en comprimés pour analyse du lait
Fournisseur: VWR Chemicals
330902QEA 36.6 EUR InStock
330902Q
Solution de Ringer (quarter strength), en comprimés pour analyse du lait
Solution de Ringer (quarter strength)
Ces tablettes sont préparées selon la formule donnée dans le mémo du ministère britannique de la santé 139/Foods
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White tablets
Shape Round biconvex
Average tablet weight Max. 1306 mg
Tablet weight 1120 to 1368 mg
Diameter 14.0 - 14.5 mm
Average hardness (kp) Min. 4
Calcium (per tablet) 9.7 - 11.0 mg
Chloride (per tablet) 700 - 750 mg
pH (1 tablet; 500 ml) 7.0 - 8.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité