Échantillonneurs pour liquides, TeleScoop
Fournisseur: BURKLE
5354-0100 5354-0200 5355-0450 5354-4100 5354-0050 5354-5050 5354-5100 5354-5200 5355-0250 5354-2000 5354-3000 5355-0120 5355-0280 5355-0300 5355-0600 5354-5010 5354-5020 5355-0180 5354-2010
331-2131EA 89.4 EUR InStock
331-2131 331-2132 331-2143 331-2145 331-2130 331-2120 331-2121 331-2122 300-0026 331-0040 331-0041 300-0037 300-0038 300-0039 300-0040 331-0042 300-0061 300-0237 129-1784
Échantillonneurs pour liquides, TeleScoop
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
PP. Idéal pour l'échantillonnage en piscines, réservoirs, puits de travail, étendues d'eau. Convient aux axes profonds et étroits. La tige télescopique est en aluminium et peut être équipée de 7 accessoires différents pour diverses applications. Bécher à angle variable (maxi 90°), bécher sur balancier, porte-flacon, bécher métallique sont fixés grâce à un raccord à encliquetage très pratique. Le porte-flacon est livré avec un flacon de 750 ml et une attache rapide pour des diamètres maxi de 88 mm. Le bécher prend toujours une position verticale, quel que soit l'angle de la tige.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité