Étiquettes, Seal-it
Fournisseur: BURKLE
5399-0003
331-0058
Étiquettes, Seal-it
Étiquettes
La rétention des échantillons permet de garder un échantillon en vue d'une comparaison ultérieure. La preuve sans équivoque que l'échantillon retenu est identique à l'original n'est possible qu'avec des conteneurs marqués et scellés. Cependant, le scellage est souvent impossible sans œillets. L'étiquette Seal-it représente LA solution ! L'étiquette Seal-it étanche et
auto-adhésive se fixe sur tous les conteneurs traditionnels. Grâce à son incroyable capacité d'adhérence, il est impossible de la décoller. Si l'ouverture d'un conteneur est fermée avec l'étiquette Seal-it, le conteneur ne peut pas être ouvert sans détruire l'étiquette. L'étiquette Seal-it est également dotée de plusieurs perforations croisées qui se déchirent immédiatement lorsqu'elle est manipulée comme une vignette automobile. L'étiquette Seal-it peut être utilisée pour sceller parfaitement les flacons, sachets à échantillons, sacs, enveloppes, etc.
  • Identification claire par numéros séquentiels
  • Étiquette de contrôle intégrée avec numéro identique, pour documents d'accompagnement
  • Perforation prédécoupée pour chaque étiquette
  • Inscriptible avec tous les outils d'écriture conventionnels
  • La feuille d'aluminium adapte l'étiquette Seal-it à toutes les formes de conteneur
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité