Bottles, narrow neck, Winchester type, with screw cap, VWR®
Fournisseur: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0183EA 1840 EUR InStock
331-0183
Bottles, narrow neck, Winchester type, with screw cap, VWR®
Flacons Flacons en verre
Glass, clear or amber, with white screw cap.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
Excellent pour échantillonner, stocker et transporter des liquides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité