Échantillonneurs stériles
Fournisseur: PBI (BOM)
89636
331-0285EA 0 EUR InStock
331-0285
Échantillonneurs stériles
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Ce flacon d'échantillonnage avec poignée amovible est fabriqué en polypropylène incassable.
  • Transparent pour une inspection visuelle immédiate
  • Avec bouchon à visser rouge pour assurer l'étanchéité
  • Extrémité en forme de crochet pour fournir une meilleure préhension
  • Irradiés
Le numéro de lot, la date d'expiration, le mode d'emploi et le numéro de code sont imprimés sur chaque sachet.
Conditionnement: Emballés individuellement.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité