Cuillère à échantillon coudée détectable, poignée longue, bleue, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-5012
331-0338EA 50.9 EUR InStock
331-0338
Cuillère à échantillon coudée détectable, poignée longue, bleue, SteriPlast®
Cuillères
La cuillère avec coque de cuillère coudée est appropriée pour des produits variés, par ex. la poudre, le granulé, les pâtes ou les liquides. La forme de cuillère coudée permet de bien atteindre aussi les coins d’un récipient. La cuillère en plastique à poignée longue permet une bonne vidange résiduelle d’un récipient de grande taille et accède également aux lieux difficilement accessibles, par ex. les bidon à goulot étroit.
  • PS détectable
  • Emballée une par une et stérilisée, pour usage unique
  • Avec forme de cuillère coudée, longueur de la poignée 300 mm
  • Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
La cuillère à échantillons peut être utilisée dans le secteur pharmaceutique et chimique ainsi que dans l’agroalimentaire et la cosmétique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité