Couteau à palette, bleu, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-3035
331-0370EA 105 EUR InStock
331-0370
Couteau à palette, bleu, SteriPlast®
Spatules
Avec le couteau à palette pour échantillons, il est possible d’appliquer, de répartir ou de lisser les produits visqueux comme les pâtes et les crèmes. Le couteau à palette atteint chaque angle et chaque arrondi des différents récipients et est approprié pour racler les cuvettes, pour enlever les résidus ou pour éliminer l'excédent lors de l'utilisation des cuillères-mesure et cuillères-doseuses de Bürkle.
  • PS bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • L×l 192×20 mm
  • Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS/BRC
  • Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
  • Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Le long bord gardant sa forme du couteau à palette en plastique est idéal pour couper des produits visqueux. Une petite pointe sur le bord long peut être utilisée par ex. pour amorcer une déchirure d’un fil d’emballage. Le racleur est en outre approprié pour mélanger et agiter. Le couteau à palette jetable convient à l’utilisation dans les industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire et des boissons.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité