Couteau à palette, détectable, bleu, SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
5378-2035
331-0371EA 128 EUR InStock
331-0371
Couteau à palette, détectable, bleu, SteriPlast®
Spatules
Avec le couteau à palette pour échantillons, il est possible d’appliquer, de répartir ou de lisser les produits visqueux comme les pâtes et les crèmes. Le couteau à palette atteint chaque angle et chaque arrondi des différents récipients et est approprié pour racler les cuvettes, pour enlever les résidus ou pour éliminer l'excédent lors de l'utilisation des cuillères-mesure et cuillères-doseuses de Bürkle.
  • PS détectable, bleu
  • Emballée une par une et stérilisée
  • L×l 192×20 mm
  • Détectables par scanner couleurs, détecteur de métaux ou rayons X
  • Utilisable dans
More Product Information
Collapse All
Stérile Longueur Largeur de la lame Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
+ 192 mm 20 mm bleu 100 331-0371
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité