Adaptateur fileté universel, pour fût et bidon, V2A
Fournisseur: BURKLE
5601-0120
331-0381EA 399 EUR InStock
331-0381
Adaptateur fileté universel, pour fût et bidon, V2A
Raccords et connecteurs
Adaptateur fileté universel pour quasiment tous les fûts et autres récipients avec une ouverture de 48 - 75 mm de diamètre, indépendamment du filetage existant.
L’adaptateur fileté peut être monté facilement et rapidement avec les vis de serrage et peut être utilisé pour diverses ouvertures de récipient. Avec le filetage de raccordement G2“ pour les raccords filetés de fût et les pompes avec un diamètre de tube immergé jusqu’à 32 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité