Support fûts pour le dépôt de conteneurs, V2A
Fournisseur: BURKLE
5618-0200
331-0382EA 311 EUR InStock
331-0382
Support fûts pour le dépôt de conteneurs, V2A
Supports de statif
La surface de pose réglable en hauteur du support fûts offre de l’espace pour poser des récipients de remplissage directement sous l’écoulement de la pompe vide-fût. Le risque que le liquide soit projeté d’une grande hauteur lors du remplissage, par ex. lorsque le récipient de remplissage est sur le sol, est ainsi évité.
  • Acier inoxydable V2A
  • Pour les fûts de 60 à 220 litres (hauteur de bord min. 10 mm)
  • Surface de pose réglable en hauteur
  • Grande surface de pose : 240×240 mm
  • Hauteur récipient de remplissage max. 470 mm (en cas d’utilisation avec flexible d’écoulement)
  • Capacité de charge : 10 kg
De plus, l’utilisateur a les deux mains libres pendant le remplissage et peut prélever de grandes quantités confortablement. Il est également possible de placer une balance avec un récipient sur la surface de pose, ce qui permet de mesurer précisément le liquide à remplir. Le support est utilisable pour les pompes Bürkle avec coude d’écoulement ou flexible d’écoulement. Les flexibles d’écoulement peuvent être tout simplement enfichés dans la fixation rabattable. Utilisable pour les fûts en plastique et en acier inoxydable.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité