L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ceramic discs, round, AL23, without hole
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33107.KF 33112.KF 33120.KF
33107.KFEA 25.5 EUR InStock
33107.KF 33112.KF 33120.KF
Ceramic discs, round, AL23, without hole
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Collapse All
Épaisseur Ø ext. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
3 mm 10 mm 1 33107.KF
5 mm 35 mm 1 33112.KF
8 mm 80 mm 1 33120.KF
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité