4-(Dimethylamino)azobenzène indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
33129-25G
33129-25GEA 81.2 EUR InStock
33129-25G
4-(Dimethylamino)azobenzène indicateur, Fluka™
4-(Dimethylamino)azobenzène
Formule: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Point de fusion: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008308
Numéro CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Change complying
Extinction maximum at 403 - 413 nm
Absorbtion (1%/1cm) 1050 - 1350
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité