L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ceramic plates, rectangular or square, AL25
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33159.KF 33160.KF
33159.KFEA 189 EUR InStock
33159.KF 33160.KF
Ceramic plates, rectangular or square, AL25
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL25.
Very porous, good thermal insulation, highest resistance to thermal shock of all the Al₂O₃ materials
Collapse All
Épaisseur Largeur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10 mm 50 mm 105 mm 1 33159.KF
15 mm 115 mm 115 mm 1 33160.KF
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité