Aluminium oxyde, poudre isolante calcinée
Fournisseur: Thermo Scientific
33195.A1
33195.A1EA 145 EUR InStock
33195.A1
Aluminium oxyde, poudre isolante calcinée
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ATTEINDRE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité