Billes de verre
Fournisseur: VWR Chemicals
332124GEA 229 EUR InStock
332124G
Billes de verre
Perles Billes de verre
Billes de verre résistantes aux produits chimiques pouvant être utilisées comme billes de mélange, pierres bouillantes ou garnissage pour colonnes de distillation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité