Granules pour absorption des éclaboussures
Fournisseur: VWR Chemicals
332377CEA 142 EUR InStock
332377C
Granules pour absorption des éclaboussures
Matériaux absorbants
These coarse granules are easy to use, and when applied to liquid spillages, will absorb up to 80% of their own weight.
  • Bulk density 50 g/100 ml
  • Rapid absorption of low viscosity liquids
  • Granular, size typically 1 to 3,15 mm, generates little dust
  • Sieve analysis (>1,00 mm) approx. 95%
  • Sieve analysis (>3,15 mm) approx. 10%
The granules are suitable for absorbing acids, alkalis, other aqueous solutions and organic liquids.
Attention: Mercury is not absorbed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité