Plomb (II) carbonate basique ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
33328.30
33328.30EA 181 EUR InStock
33328.30
Plomb (II) carbonate basique ACS
Plomb (II) carbonate basique
CAS No.: 1319-46-6 Molecular Formula: C2H2O8Pb3 Formula Weight: 775.63 Physical Form: Powder Density: 6.14 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 400° dec. Solubility: Soluble in acids, insoluble in water or alcohol Merck Reference: 14,1005 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00078155
Ceramic glaze, exterior paint
Formule: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Point de fusion: 400 °C (dec.)
Densité: 6.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078155
Numéro CAS: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1005
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité