Organic reference standard, Ochratoxin A-13C20 solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
33416-1ML
33416-1MLEA 1320 EUR InStock
33416-1ML
Organic reference standard, Ochratoxin A-13C20 solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ochratoxin A is a mycotoxin, which is commonly produced by fungi Aspergillus ochraceus and Penicillium verrucosum in improperly stored food products of plant origin, edible animal tissues, human blood sera and tissues.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc7962f21af42f4d1cd36bb975d9d1784752bdad&vid=cc7962f21af42f4d1cd36bb975d9d1784752bdad&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité