3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
33424-10G
33424-10GEA 524 EUR InStock
33424-10G
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide indicateur, Fluka™
3,3-Bis(4-hydroxy-1-naphtyl)phtalide
Formule: C₂₈H₁₈O₄
Point de fusion: 238-240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036202
Numéro CAS: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range (pH 7.1-8.3) complying
Test of sensitivity complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité