o-Dianisidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
33430-10G
33430-10GEA 108 EUR InStock
33430-10G
o-Dianisidine, Supelco®
o-Dianisidine
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fe4e2fe81a1e4bf30b85a086aa2fb02476a07c1&vid=a27ef7455277a137333b84f01d437a7fb56d7ac5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité