Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en pastilles, Ø 1.6 mm, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
334316-1KG
334316-1KGEA 239 EUR InStock
334316-1KG
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å), en pastilles, Ø 1.6 mm, Fluka™
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 69912-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Particle Size 1.6 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité