Food standards, Fusarenon X, neat, Supelco®
Fournisseur: Merck
33438-5MG
33438-5MGEA 881 EUR InStock
33438-5MG
Food standards, Fusarenon X, neat, Supelco®
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
Fusarenon X is a trichothecene mycotoxin isolated from Fusarium nivale.
Fusarenon X may be used as a reference standard for the determination of fusarenon X in barley, wheat and corn samples by high-performance thin-layer chromatography (HPTLC).
Attention: Storage temperature: Freezer −20 °C
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=764215d94f8c297d07032a245edb35da5fa2d016&vid=764215d94f8c297d07032a245edb35da5fa2d016&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité