Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
33457-2.5L
33457-2.5LEA 170 EUR InStock
33457-2.5L
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 123 - 126 °C
Explosion Limit 24.5 %
Density (D 20/20) 0.966 - 0.968
Refractive index (n 20/D) 1.4010 - 1.4030
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Titrable Acid Max. 0.002 meq/g
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00004 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0004 %
Acetaldehyde Max. 0.001 %
Formaldehyde Max. 0.001 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0003 %
APHA Max. 10
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité