Ammonium carbonate ≥30% (base NH₃), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Salt of hartshorn
3352-20EA 0 EUR InStock
3352-20
Ammonium carbonate ≥30% (base NH₃), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 30 %
ACS - Assay (as NH₃) ≥30 %
ACS - Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Nonvolatile Matter ≤0.01 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité