EDTA sel disodique dihydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
33600.267EA 106 EUR InStock
33600.267
EDTA sel disodique dihydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification (Na) Passes test
Colouration (0,2 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (260 nm) (0.2 mol/l) Min. 50 %
Transmittance (280 nm) (0.2 mol/l) Min. 90 %
Transmittance (320 nm) (0.2 mol/l) Min. 95 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité