Acide borique ≥99.5%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
33601.261EA 54.3 EUR InStock
33601.261
Acide borique ≥99.5%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) (0,1 mol/l) Min. 99 %
Transmittance (260 nm) (0,1 mol/l) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) (0,1 mol/l) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) (0.1 mol/l) Min. 99 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 500 g 33601.261
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité