tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
33615.268EA 50.3 EUR InStock
33615.268
tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
ATTEINDRE: 01-2119457027-40
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (260 nm) Min. 98 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité