Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire

Fournisseur: VWR Chemicals

33617.265EA 48.7 EUR InStock
33617.265
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté


Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) Min. 90 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) Min. 99 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité