Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

33621.260EA 49.1 EUR InStock
33621.260
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Colouration (0,5 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,5 mol/l) Min. 45 %
Transmittance (260 nm) (0,5 mol/l) Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0.5 mol/l) Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0.5 mol/l) Min. 90 %
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
Proteases Not detected
RNases Not detected

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité