Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Celite® 545, filtre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

3376.2500EA 211.24 EUR InStock
3376.2500
Celite® 545, filtre, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Celite® 545, filtre


Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on Drying at 110°C max. 0.2 %
Petroleum Ether Extractables value on label
pH of 5% Slurry at 20°C 8.0 - 11.0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité