Pesticide reference standard, Febantel, VETRANAL(TM), analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
33981-100MG-R
33981-100MG-REA 126 EUR InStock
33981-100MG-R
Pesticide reference standard, Febantel, VETRANAL(TM), analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Febantel might be utilised as a source of reference standard in the determination of febantel in samples of animal feed and pharmaceutical formulations, using high performance liquid chromatography (HPLC) and high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9963d00cd4343f814b8503b34015db991a0e1929&vid=f895e233a5178abac97bd9bc40a4d019bce6ab85&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité